Documentos Principais
TMO1201-4000
Nalgene® Griffin beakers
polypropylene, volume 4000 mL, case of 4 ea
Sinônimo(s):
PP beaker, nalgene PP beaker
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene
embalagem
case of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1201-4000
volume
4000 mL
Descrição geral
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)