T9826
Anti-TGN38 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC108592, Anti-TGOLN2, Anti-TTGN1, Anti-Trans-golgi network protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38 kDa
reatividade de espécies
rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Tgoln1(192152)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3