T5785
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
Sinônimo(s):
Trioxone, 2,4,5-T
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95%
forma
crystalline
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
off-white to yellow
pf
154-158 °C (lit.)
solubilidade
5% ethanol: 50, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
chave InChI
SMYMJHWAQXWPDB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves