T5067
Anti-TRPC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
concentração
≥0.6 mg/mL (after reconstitution)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Trpc3(22065)
rat ... Trpc3(60395)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)