Key Documents
T40100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
embalagem
pkg of 1 × 1 g (T401001-01)
pkg of 1 × 10 g (T401010-01)
tamanho de poro
1000 Å
capacidade
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3