T3450
Thiolutin
from Streptomyces luteosporeus, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Farcinicin, N-(4,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl), Propiopyvothine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces luteosporeus
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 0.90 - 1.10 mg/ml, clear, yellow
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)NC1=C2SSC=C2N(C)C1=O
InChI
1S/C9H10N2O2S2/c1-3-6(12)10-7-8-5(4-14-15-8)11(2)9(7)13/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,12)
chave InChI
UGZYFXMSMFMTSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects on yeast cells to calculate transcript half-life
- to study its effects on transcription during germination in budding yeast
- to study its effects on cell adhesion in zebrafish
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges