T2952
Tetrabenazine
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
9,10-Dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-(rel 3R,11bR)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)C(=O)CC3c2cc1OC
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1
chave InChI
MKJIEFSOBYUXJB-GDBMZVCRSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?