T2205
TRKC (507-end), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
NTRK3, gp145(trkC)
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nível de qualidade
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
20-28 nmol/min·mg
peso molecular
~38 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NTRK3(4916)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)