T0442
Anti-phospho-Tyk2 (pTyr1054/1055) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
134 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TYK2(7297)
Categorias relacionadas
Descrição geral
receptors for many cytokines including IL-13, the IL-6 family, IL-10, and IFN-a and β. Following ligand binding,
Tyk2 is activated by phosphorylation of Tyr1054 and/or Tyr1055. Tyk2 is required for the tyrosine phosphoryla-
tion of Stat3 in the IFN-β signaling cascade.
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1