SYNF710010YH
Synthware™ glass graduated cylinder
borosilicate glass 3.3, round base, capacity 10 mL
Sinônimo(s):
Synthware F710010YH
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
round base
Características
class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F710010YH
capacidade
10 mL
Descrição geral
Graduated Cylinder, Round Base (Class A) 10mL, Boro 3.3
Aplicação
kemetch; synthware; GRADUATED CYLINGER; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)