Documentos Principais
SYNF264825
Synthware Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Sinônimo(s):
Synthware F264825, burette
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.15
Materiais
amber borosilicate glass 3.3
clear
Características
class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F264825
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Burets, Class A, Capacity: 25mL Amber Glass
Aplicação
kemetch; synthware; buret; class a; amber
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)