Documentos Principais
SYND281005
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 5 mL
Sinônimo(s):
Synthware D281005
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech D281005
capacidade do frasco
5 mL
volume
5 mL
Descrição geral
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 5mL, 80mm
Aplicação
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.