Documentos Principais
SYNB135424
Synthware vacuum desiccator
includes a ceramic plate and lid with stopcock/port, ID 240mm
Sinônimo(s):
Synthware B135424, desiccator with Top Knob
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech B135424
Diâmetro
240 mm
Descrição geral
Vacuum Desiccator, ID 240mm, Includes Lid & Ceramic Plate includes Accessories: A682440G
Aplicação
kemetch; synthware; vacuum desiccator; desiccator
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)