SRP8036
IL-36β mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Sinônimo(s):
Interleukin-1 family member 8, Interleukin-36β, Sentrin-specific protease 2
About This Item
Nome do produto
IL-36β mouse, recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
conjugado
untagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~17 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il36b(69677)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)