SRP8016
Progranulin mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells,liquid, FLAG® tagged
Sinônimo(s):
PEPI, Proepithelin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Progranulin mouse, recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
~70 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
≥0.2 mg/mL
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
clear
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Grn(14824)
Descrição geral
forma física
Outras notas
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)