SRP8014
Progranulin human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized
Sinônimo(s):
Activation-inducible TNF-related ligand, PEPI, Proepithelin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Progranulin human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, untagged, >95% (SDS-PAGE)
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
untagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~65 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GRN(2896)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2