SRP6458
TFPI human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
EPI, LACI, TFI, TFPI1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
<0.35 nM IC50
peso molecular
calculated mol wt 30 kDa
observed mol wt 41-45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 29 is the predicted N-terminal.)
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TFPI(7035)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3