SRP6171
IL-3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HCGF, MGC79398, Mast cell growth factor (MCGF), Multi-CSF, P-cell stimulation factor
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
17-45 kDa (monomer, glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... IL3(3562)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)