Documentos Principais
SRP6092
Sigma-Aldrich
FKBP1B human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FKBP12.6, FKBP1L, OTK4, PKBP1IL, Peptidyl prolyl cis-trans isomerase FKBP1B
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
14.2 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FKBP1B(2281)
Descrição geral
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1B (FKBP1B) belongs to the immunophilin protein family which has a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. FKBP1B is a cis-trans prolyl isomerase which binds the immunosuppressants FK506 (tacrolimus) and rapamycin (sirolimus). FKBP1B is extremely similar to the FK506-binding protein 1A. The physiological role of FKBP1B is thought to be in excitation-contraction coupling in cardiac muscle.
forma física
0.25 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT and 20% glycerol.
Nota de preparo
Centrifuge the vial prior to opening.
Outras notas
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMGVEIETI SPGDGRTFPK KGQTCVVHYT GMLQNGKKFD SSRDRNKPFK FRIGKQEVIK GFEEGAAQMS LGQRAKLTCT PDVAYGATGH PGVIPPNATL IFDVELLNLE
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)