SRP5282
ERK1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
HS44KDAP, HUMKER1A, MAPK3, MGC20180, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
672-1008 nmol/min·mg
peso molecular
~72 kDa
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MAPK3(5595)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1