SRP5239
TAOK3 (1-463), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
DKFZp666H245, DPK, FLJ31808, JIK, MAP3K18
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
221-299 nmol/min·mg
peso molecular
~89 kDa
técnica(s)
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TAOK3(51347)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1