SRP5132
SMAD3, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
DKFZP586N0721, DKFZp686J10186, HSPC193, HsT17436, JV15-2, MADH3, MGC60396
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
~77 kDa
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SMAD3(4088)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)