SRP5099
WNK1 (181-507), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
HSAN2, HSN2, KDP, KIAA0344, MGC163339, MGC163341, PRKWNK1, PSK, p65
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
25-33 nmol/min·mg
peso molecular
~67 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... WNK1(65125)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1