SRP5054
NUAK2, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
DKFZP434J037, DKFZp686F01113, FLJ90349, SNARK
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
68-92 nmol/min·mg
peso molecular
~110 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NUAK2(81788)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1