SRP5003
AMPK (α2/β2/γ1), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
AMPK, AMPK2, AMPKG, MGC61468, MGC8666, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG1
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
238-322 nmol/min·mg
peso molecular
~36 kDa (B2)
~40 kDa (G1)
~69 kDa (A2)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB2(5565) , PRKAG1(5571)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.