SRP4561
Resistin from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ADSF, Adipose tissue-specific secretory factor, C/EBP-ε-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-α-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, RSTN
About This Item
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~11.9 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Retn(246250)
Descrição geral
Resistin is an adipocytokine secreted by fat tissues and is localized to pancreatic α-cells in rat.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance