SRP3284
GASP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
GDF-associated serum protein-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
55.0-66.0 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
concentração
0.0025-0.0040 μg/mL
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... WFIKKN2(124857)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3