SRP3125
NOV human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CCN3, IGFBP9, Nephroblastoma Overexpressed Gene, NovH
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
1.0-2.0 μg/mL ED50
peso molecular
36.2 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NOV(4856)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)