SRP3122
Neuritin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CPG15, NRN1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
20.0-30.0 ng/mL ED50
peso molecular
9.7 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NRN1(51299)
Descrição geral
Recombinant human Neuritin is a covalently disulfide-linked homodimer, consisting of two 9.8kDa polypeptide monomers, each containing 89 amino acid residues.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Recombinant human Neuritin is a covalently disulfide-linked homodimer, consisting of two 9.8kDa polypeptide monomers, each containing 89 amino acid residues.
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)