SRP3121
NAP-2 (CXCL7) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CTAP-III (precursor), CXCL7, Neutrophil Activating Protein-2
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
7.6 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PPBP(5473)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)