SRP3101
KLF4-TAT human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EZF, GKLF, Kruppel-like factor-4
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
51.7 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLF4(9314)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3