SRP2158
Pregnane X Receptor human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BXR, ONR1, PAR, PAR1, PAR2, PARq, PRR, PXR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~51.6 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
650 μg/mL
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NR1I2(8856)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)