SRP2146
CAR, GST tagged, human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CAR, CAR1, MB67, MGC150433, MGC97144, MGC97209
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~66.3 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
350 μg/mL
cor
clear
colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NR1I3(9970)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1