SRP2107
p53 (1-81), wild type, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FLJ92943, LFS1, P53, TRP53
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~34.6 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
400 μg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.