SRP2089
C-myc, proto oncogene human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
MRTL, bHLHe39, c-Myc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~50.4 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
500 μg/mL
cor
clear
colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.