SRP2078
p53 (1-342) C-terminal deletion human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FLJ92943, LFS1, P53, TRP53
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~39.5 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
concentração
250 μg/mL
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.