Documentos Principais
SRP0734
Sigma-Aldrich
PIP4K2B, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
70-95% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
atividade específica
4500-6000 nmol/min·mg (ADP-Glo)
peso molecular
~73 kDa
concentração
0.1 μg/μL
nº de adesão
NM_003559
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PIP4K2B(8396)
Aplicação
Useful for kinase assay.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Recombinant full-length human PIP4K2B was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. PIP4K2B (phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, beta) catalyzes the phosphorylation of phospha-tidylinositol-5-phosphate on the fourth hydroxyl of the myo-inositol ring to form phosphatidylinositol-5,4-bisphosphate. PIP4K2B is a member of the phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase family. PIP5K2B interacts specifically with the juxtamembrane region of the p55 TNF receptor and that PIP5K2B activity is increased in mammalian cells by treatment with TNF-alpha (1). PIP5P4KB plays a role in determining insulin sensitivity and adiposity (2).
Reconstituição
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Armazenamento e estabilidade
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Informações legais
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)