SRP0729
PCTK3 (CDK18)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
70-95% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
atividade específica
35-55 nmol/min·mg (radiometric)
peso molecular
~64 kDa (Cyclin Y)
~76 kDa (PCTK3)
concentração
0.1 μg/μL
nº de adesão
BC011526
NM_145012
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CCNY(219771) , CDK18(5129)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1