Documentos Principais
SRP0593
Sigma-Aldrich
Mouse IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
3-dioxygenase 2, Indoleamine 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in E. coli
forma
frozen liquid
peso molecular
46 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... IDO2(209176)
Descrição geral
Mouse IDO2, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 2, GenBank Accession No. NM_145949, a.a. 2-407(end) with an N-terminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1