Key Documents
SRP0564
Sigma-Aldrich
CD70, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD27 Ligand, CD27-L, CD70 antigen, Ki-24 antigen, TNFSF7, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
19.7 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD70(970)
Descrição geral
Human CD70, also known as CD70 antigen, Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7, TNFSF7, CD27 Ligand, Ki-24 antigen, CD27-L, and CD27LG, GenBank Accession No. NM_001252, a.a. 39-193 with N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 19.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1