Documentos Principais
SRP0552
Sigma-Aldrich
B7-2 (CD86), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
B7.2, B70, BU63, CD86, FUN-1, T-lymphocyte activation antigen CD86
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
53.8 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD86(12524)
Descrição geral
Human secreted B7-2, Fc fusion protein, also known as T-lymphocyte activation antigen CD86, B7.2, FUN-1, B70, BU63, and CD86. GenBank Accession No. NM_006889, a.a. 20-239 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1 and is enzymatically biotinylated using Avitag technology. MW = 53.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)