Documentos Principais
SRP0512
Sigma-Aldrich
PPID (CYP-40), GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
CYP-40, CyP-D, Cyclophilin-40, PPID, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, Rotamase D, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
frozen liquid
peso molecular
67.5 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PPID(5481)
Descrição geral
Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D (PPID), also known as peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Cyclophilin-40 (CYP-40, CyP-D), GenBank Accession No. NM_005038, a.a. 2-370(end), with N-terminal GST-tag, MW 67.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
forma física
Aqueous solution
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)