Documentos Principais
SRP0501
Sigma-Aldrich
C-MER, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinônimo(s):
MERTK, receptor tyrosine kinase MerTK, tyrosine-protein kinase Mer
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
60 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MERTK(10461)
Descrição geral
Human c-Mer, also known as tyrosine-protein kinase Mer, MERTK, and receptor tyrosine kinase MerTK GenBank Accession NM_006343, a.a. 578-872 with C-terminal GST-tag. Expressed in a baculovirus-infected Sf9 cell expression system. MW = 60 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1