SRP0394
EZH2/EED/SUZ12/RbAp48 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
embalagem
pkg of 50 μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... EED(8726) , EZH2(2146) , RBBP4(5928) , SUZ12(23512)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)