SRP0390
PRMT8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Histone-arginine N-methyltransferase 8, protein arginine N-methyltransferase 8
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
40.8 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRMT8(56341)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)