SRP0387
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥56% (SDS-PAGE)
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥56% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
87 kDa (EZH2)
embalagem
pkg of 20 μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AEBP2(121536) , EED(8726) , EZH2(2146) , RBBP4(5928) , SUZ12(23512)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)