SRP0342
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥32% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CD117, KIT, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥32% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
53.5 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... KIT(3815)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)