Documentos Principais
SRP0305
Sigma-Aldrich
HDAC/SIRT Substrate 1, fluorogenic
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
HDAC, histone deacetylase
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 500 nmol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
A fluorogenic, acetylated peptide substrate for HDAC′s. Based on residues 379-382 of p53, Arg-His-Lys-Lys, Ac, a site of regulatory acetylation by the p300 and CBP acetyltransferases, lysines 381, 382, 1-3, it is a suitable substrate for HDAC2, HDAC3, and HDAC6 tested so far.
Aplicação
Study enzyme kinetics, and screen small molecule inhibitors for drug discovery and HTS applications.
forma física
Supplied as a 5 mM solution in DMSO.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)