SRP0275
PDE10A Active from rat
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Pde10a3, Phosphodiesterase 10A, Testis-specific phosphodiesterase PDE10A2, cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 10A
About This Item
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
66 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
rat ... PDE10A(63885)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)