SRP0258
PDE1B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase, Cam-PDE 63 kDa, PDES1B, Phosphodiesterase 1B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
atividade específica
≥2000 units/μg
peso molecular
87 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDE1B(5153)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo